Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle d’équipement en Tyvek à revêtement gris, avec élastique
GREENER_CHOICE
Code produit. 17786889 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
122 x 71 cm (48 x 28 in)
132 x 102 cm (52 x 40 in)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17786889
Marque: Keystone Cleanroom Products COVGTVK482828E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles GMP en Tyvek gris bloquent les rayons UV qui peuvent endommager les produits biotechnologiques sensibles à la lumière.
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Conditionnés 1 par sachet en poly étiqueté du numéro de lot et de la date de fabrication
  • Bloque la lumière UV
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
  • Certificats de conformité envoyés avec chaque expédition
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Élastique
Couleur Gris
Jetable Reusable
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Sans latex Yes
Épaisseur (impériale) 7,4 mil
Dimensions (L x l) 122 x 71 cm (48 x 28 in)
Longueur (impériale) 48 in.
Longueur (métrique) 121.9 cm
Largeur (impériale) 28 in.
Largeur (métrique) 71 cm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (métrique) 71 cm
Type de produit Cover