Learn More
MULTIROIR Conteneur complet Euro-Standard gris
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm
300 x 200 x 190 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 290 mm
400 x 300 x 320 mm
800 x 600 x 120 mm
800 x 600 x 230 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 450 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Le bac de stockage en plastique standard Euro est compatible avec tous les conteneurs répondant aux normes européennes et en particulier aux palettes Euro
- Le conteneur standard Euro de Multiroir permet le stockage, le transport et la fourniture de marchandises en mode manuel ou automatisé, à l’intérieur ou à l’extérieur
- Fabriqué en polypropylène épais, il est donc indéformable et très robuste
- Couleur gris argent standard
- Conteneur Euro plein mur
- Résistant aux acides, aux bases, au froid et à la chaleur
- Qualité alimentaire
- Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale
- Murs lisses pour un nettoyage facile
Specifications
Specifications
| Type | Boîte de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaires |
| Comprend | Poignées fermées |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 200 x 190 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction