Learn More
MULTIROIR Conteneur solide Euro-Standard gris
Code produit. 17296910
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 170 mm
400 x 300 x 230 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 170 mm
600 x 400 x 230 mm
600 x 400 x 290 mm
600 x 400 x 340 mm
600 x 400 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17296910
Marque: MULTIROIR SPK4017_GREY
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le bac de stockage en plastique standard Euro est compatible avec tous les conteneurs répondant aux normes européennes et en particulier aux palettes Euro
  • Le bac de stockage en plastique standard Euro est compatible avec tous les conteneurs répondant aux normes européennes et en particulier aux palettes Euro
  • Le conteneur standard Euro de Multiroir permet le stockage, le transport et la fourniture de marchandises en mode manuel ou automatisé, à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Fabriqué en polypropylène épais, il est donc indéformable et très robuste
  • Couleur gris argent standard
  • Conteneur Euro plein mur
  • Résistant aux acides, aux bases, au froid et à la chaleur
  • Qualité alimentaire
  • Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale
  • Murs lisses pour un nettoyage facile
Spécification
Type Boîte de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Gris
Forme Rectangulaires
Comprend Poignées ouvertes
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 170 mm