Learn More
MULTIROIR Conteneur solide Euro-Standard gris
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 170 mm
400 x 300 x 230 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 170 mm
600 x 400 x 230 mm
600 x 400 x 290 mm
600 x 400 x 340 mm
600 x 400 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bac de stockage en plastique standard Euro est compatible avec tous les conteneurs répondant aux normes européennes et en particulier aux palettes Euro
- Le conteneur standard Euro de Multiroir permet le stockage, le transport et la fourniture de marchandises en mode manuel ou automatisé, à l’intérieur ou à l’extérieur
- Fabriqué en polypropylène épais, il est donc indéformable et très robuste
- Couleur gris argent standard
- Conteneur Euro plein mur
- Résistant aux acides, aux bases, au froid et à la chaleur
- Qualité alimentaire
- Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale
- Murs lisses pour un nettoyage facile
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaires |
| Comprend | Poignées ouvertes |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 170 mm |