Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010126
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Gris | |
30mm | |
32 mm | |
Caoutchouc naturel |
Bouchon | |
26 mm | |
1/boîte |