Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Code produit. 10078560
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 10078560
Marque: Deutsch Neumann™ 1010117
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 25 mm
Quantité 1/boîte
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 17 mm
Diamètre (métrique) supérieur 22 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon