missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GRB2 (Human) Recombinant Protein

Code produit. 16105731
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16105731

Marque: Abnova™ H00002885P01.10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human GRB2 full-length ORF ( AAH00631, 1 a.a. - 217 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MEAIAKYDFKATADDELSFKRGDILKVLNEECDQNWYKAELNGKDGFIPKNYIEMKPHPWFFGKIPRAKAEEMLSKQRHDGAFLIRESESAPGDFSLSVKFGNDVQHFKVLRDGAGKYFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV

Spécification

Numéro d’adhésion AAH00631
Identification génétique (Entrez) 2885
Nom growth factor receptor-bound protein 2
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène ASH, EGFRBP-GRB2, Grb3-3, MST084, MSTP084
Symbole de gène(s) GRB2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis