Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Code produit 17897321
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17897321 11 12 paires
17857321 7 12 paires
17867321 8 12 paires
17877321 9 12 paires
17887321 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 17897321 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 73111XXL
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Chlorinated No
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Oui
Matériau Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Dimensions 11
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de manchette de gant Structuré
Doublure Lined