Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Code produit. 17858860
Click to view available options
Format:
Bidon
Flacon
Quantité:
2 x 5 l
250 x 20 ml
6 x 1 l
Conditionnement:
1 pièce
10L
250 pièces
Code produit. 17858860
Marque: Christeyns™ 547501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
(6) 1L bottles
Green'R floor est un nettoyant multi-usages très efficace.
  • Brille sans laisser de traces
  • Non moussant
  • Approuvé pour le contact alimentaire
Spécification
Type de produit Neutral Detergent
Color-coded No
Forme Liquide concentré
pH Neutre
Gamme de produits Cleanware
Scent Floral
Stérilité Non stériles
Format Flacon
Quantité 6 x 1 l