Learn More
Agilent BioTek Colorant test vert
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colorant de test
Colorant de test concentré 10X
Colorant de test concentré 50x
Conditionnement:
125mL
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colorant de test |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek |
| À utiliser avec (application) | Testez les injecteurs de réactifs sur tous les lecteurs multimodes pendant la qualification des instruments |
| Quantité | 125 mL |