Learn More
Kimberly-Clark™ Recharge de lingettes nettoyantes WypAll™
Code produit. 12635616
Click to view available options
Dimensions (L x l):
270 x 270 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12635616
Marque: Kimberly-Clark™ 7775
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaites pour les mains et le nettoyage industriel, les lingettes nettoyantes WypAll™
  • Fournis en boîtes de 6 distributeurs de seaux x 90 feuilles = 540 feuilles
  • Lingettes prétrempées vertes
  • Idéal pour le nettoyage des mains, des outils, des machines sans savon ni eau
  • Protège les mains et réduit la sécheresse cutanée
  • Recharges disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette de nettoyage
Longueur (impériale) 23,97 in
Longueur (métrique) 270 mm
Largeur (impériale) 15.74 in
Largeur (métrique) 270 mm
Matériau Papier
Poids de base 7,2kg (15,87 lbs)
Couleur Vert
Dimensions (L x l) 270 x 270 mm
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des mains, des outils, des machines sans savon ni eau, la protection des mains, la réduction de la sécheresse cutanée, l’amélioration de l’hygiène
Quantité d’emballage 90 feuilles/seau, 6 seaux/boîte