Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes nettoyantes WypAll™
Code produit. 10760593
Click to view available options
Quantité d’emballage:
6 Sachets x 75 feuilles
6 tubes x 50 feuilles
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10760593
Marque: Kimberly-Clark™ 7772
Lingettes pré-imprégnées très pratiques, permettant le nettoyage sans savon, gel ou eau. Distribution hygiénique format par format par dévidage central pour réduire le gaspillage. Lingettes multi-usages parfaites pour nettoyer et essuyer les mains et une variété de surfaces.
  • Lingettes pré-imprégnées permettant le nettoyage sans savon, gel ou eau
  • Les lingettes ont un côté rugueux pour récurer et éliminer les saletés et un côté lisse pour essuyer et nettoyer
  • 6 barils de 50 formats verts à 1 pli (300 formats au total). Dimensions des formats : 27 cm (L) x 27 cm (l)
  • Le baril à dévidage central distribue les lingettes format par format pour réduire le gaspillage tout en respectant les normes d'hygiène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Recharge de lingettes de nettoyage Wypall
Longueur (impériale) 10,63 in
Longueur (métrique) 270 mm
Largeur (impériale) 9.055 in
Largeur (métrique) 23.4 cm
Matériau Papier
Poids de base 3,589 kg (7,91 lbs)
Couleur Vert
Dimensions (L x l) 270 x 270 mm
Format Feuille
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des mains, des outils, des machines sans savon ni eau, la protection des mains, la réduction de la sécheresse cutanée, l’amélioration de l’hygiène
Quantité d’emballage 6 tubes x 50 feuilles