Learn More
Greiner Bio-One Tubes de coagulation avec solution de citrate de sodium
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,8 mL
3,5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu avec anneau blanc
Bleu avec anneau noir
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
Description
- 13 x Tubes de 75 mm remplis de solution de citrate trisodique tamponnée
- Concentration de 3,2 % (0,109 mol/l)
- Le rapport de mélange est d’une part de citrate pour neuf parts de sang lorsque le tube est rempli de manière appropriée comme indiqué par le repère de remplissage sur l’étiquette
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Le bouchon bleu à tirer de sécurité sans vis peut être retiré avec d’une légère traction
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de prélèvement sanguin avec citrate de sodium |
| Additif | Solution de citrate à 3,2 % |
| Matériau | PET |
| Capacité (métrique) | 1,8 mL |
| Couleur de bouchon | Bleu avec anneau blanc |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Citric Acid Monohydrate