Learn More
Greiner Bio-One Tubes pour plasma avec héparine de lithium et gel
Code produit. 12036649
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
5 ml
8 mL
Longueur (métrique):
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 12036649
Marque: Greiner Bio-One 456087
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les déterminations en chimie clinique et en immunochimie
  • La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de lithium, un anticoagulant qui lie les antithrombines pour bloquer la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma
  • Contiennent un gel barrière dans le tube qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable séparant le plasma des cellules pendant la centrifugation ; le plasma peut être aspiré directement du tube, ce qui élimine le besoin de transfert
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Lithium Heparin
Type de bouchon Safety Pull Cap
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur de bouchon Vert avec anneau jaune
Longueur (métrique) 13 x 100 mm
Diamètre (métrique) externe 13 x 100 mm