Learn More
Greiner Bio-One Tubes pour plasma avec héparine de lithium et gel
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
5 ml
8 mL
Longueur (métrique):
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
100 pièces
50 pièces
Descripción
- La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de lithium, un anticoagulant qui lie les antithrombines pour bloquer la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma
- Contiennent un gel barrière dans le tube qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable séparant le plasma des cellules pendant la centrifugation ; le plasma peut être aspiré directement du tube, ce qui élimine le besoin de transfert
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
Especificaciones
Especificaciones
| Additif | Héparinate de lithium |
| Type de bouchon | Bouchon de sécurité à tirer |
| Capacité (métrique) | 8 mL |
| Couleur de bouchon | Vert avec anneau jaune |
| Longueur (métrique) | 16 x 100 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 16 x 100 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido