Learn More
Greiner Bio-One Tubes activateurs de coagulation du sérum
Code produit. 15432560
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Conditionnement:
1200 pièces
50 pièces
Code produit. 15432560
Marque: Greiner Bio-One 456089
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
  • Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
  • Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
  • Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Blood Collection Tube
Additif Particules de silice microscopiques
Matériau Plastique
Stérilité Sterile
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 6 ml
Diamètre (métrique) 13 mm
Couleur de bouchon Rouge avec anneau noir
Dimension du tube 13 x 100 mm
Longueur (métrique) 100 mm