Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 ml
Couleur de bouchon:
Blanc/Noir
Additif:
Sans additif
Dimension du tube:
16 × 100 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Peuvent être utilisés pour les déterminations de CSF
Polyéthylène téréphtalate
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubes de prélèvement sanguin évacué |
| Additif | Sans additif |
| Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
| Capacité (métrique) | 9 ml |
| Couleur de bouchon | Blanc/Noir |
| Dimension du tube | 16 × 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin |