Learn More
Kartell™ Flacon gris à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
40 pièces
600 pièces
80 pièces
Description
- Complètement opaques
- Excellents pour tous les matériaux photosensibles
- L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
- Pas de fuite
- Inclut une fiche d’insert pour une sécurité maximale
- Bouchon à prise facile
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Gris |
| Diamètre (métrique) externe du col | 18,5mm |
| À utiliser avec (application) | Matériau photosensible liquide ou solide |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Graduations | 20 ml |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Hauteur (métrique) | 107 mm |
| Afficher plus |