Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 5 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 9 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |