Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010160
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Code produit. 10088370
  • 14.76€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Gris
50mm
70mm
Caoutchouc naturel
Bouchon
60mm