Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Code produit. 15250454 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur)
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur)
12 (12 flacons de cellules de moins de 10,25 mm de diamètre extérieur)
5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm
7 (7 Cellules de moins de 17 mm de diamètre extérieur flacons)
8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur)
8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de flacons de moins de 13 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur)
9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials
Hauteur (métrique):
22 mm
30 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Conditionnement:
36 pièces
Code produit. Capacité Hauteur (métrique) unitSize
15250454 9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials 40 mm 36 pièces
15200634 12 (12 flacons de cellules de moins de 10,25 mm de diamètre extérieur) 40 mm -
15290454 10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
15280454 9 (9 cellules de flacons de moins de 13 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
11501785 10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 40 mm -
15260454 7 (7 Cellules de moins de 17 mm de diamètre extérieur flacons) 30 mm 36 pièces
11501695 10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur) 40 mm 36 pièces
15270454 8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
11501795 8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur) 65 mm -
15200464 10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
11521775 9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
15280614 10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 22 mm 36 pièces
15240544 6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 30 mm 36 pièces
11581785 10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 65 mm 36 pièces
11591695 6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 65 mm 36 pièces
15210534 8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur) 22 mm 36 pièces
15210554 6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 40 mm 36 pièces
15260624 6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm 30 mm 36 pièces
15260634 5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur) 65 mm 36 pièces
15290614 9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur) 22 mm 36 pièces
20 options
Code produit. 15250454
Marque: Tenak™ TE22704
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Organisez et récupérez des échantillons stockés dans des cryoboîtes dans lesquelles des casiers séparateurs Tenak™ ont été insérés. Les boîtes et les grilles peuvent contenir des tissus dans une variété de tailles et de diamètres de tubes de stockage d’échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Finition hydrofuge
  • Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Type Casiers séparateurs
À utiliser avec (application) Pour boîtes de 75mm
Capacité 9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials
Quantité 36/Paquet
Hauteur (métrique) 40 mm