Learn More
Liebherr™ Clayettes pour réfrigérateur
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèles GKPv/GGPv 65 de la série 14, réfrigérateurs à air forcé GKPv 1490 GN 2/1 ProfiLine, série RFL-130
Réfrigérateur de laboratoire à usage intensif modèle LKPv14 65 avec contrôleur Profi
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Clayette à utiliser avec les réfrigérateurs pharmaceutiques et les réfrigérateurs de laboratoire dotés des contrôleurs électroniques Comfort
- Dimensions de la clayette : 510 x 650 mm
Spécification
Spécification
| Type | Grille |
| Étagères | Taille : 510 x 650 mm |
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateur de laboratoire à usage intensif modèle LKPv14 65 avec contrôleur Profi |
| Modèle | LKPv 1423, LKPv 1420, LKPv 6520, LKPv 6523, LGPv 1420, LGPv 6520 |
| Profondeur (métrique) extérieure | 650 mm |
| Largeur (métrique) extérieure | 510 mm |