Learn More
SPEX Certiprep™ Cylindre de broyage Geno/Grinder en céramique
Code produit. 12809055 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3/8 x 7/8 po (9 x 22 mm)
5/32 x 5/16 po (4 x 8 mm)
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12809055
Marque: SPEX Certiprep™ 2183
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utile pour mélanger des échantillons pour les méthodes d’extraction telles que l’analyse des résidus de pesticides ou l’extraction d’huile de poisson et de fruits de mer.
  • Chimiquement inerte
  • L’extrémité biseautée aide à couper la matrice d’échantillon, ce qui permet d’assurer une bonne homogénéisation et de maximiser les taux d’extraction
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Dimensions (L x l) 3/8 x 7/8 po (9 x 22 mm)
À utiliser avec (application) Deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon
Quantité d’emballage 100/sachet