Learn More
Microspec™ Sachets à zip
Code produit. 16655482
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 16655482
Marque: Microspec™ W5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte de 1000 sachets à zip
  • Sachet à zip
  • Stérile
  • 1000/boîte
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Transport d’échantillons
Stérilité Stérile
Description du film PEBD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 100
Méthode de stérilisation OEt
Dimensions (L x l) 2 x 9 in