Learn More
Greiner Bio-One Bouchon à ailettes pour tubes en polystyrène à fond rond
GREENER_CHOICE
Code produit. 10088780
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube de 10 ml
Tube en polystyrène à fond rond de 4 ml
Conditionnement:
100 pièces
10000 pièces
Code produit. 10088780
Marque: Greiner Bio-One 307321
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PE de haute qualité. Le bouchon à ailettes Greiner Bio-One est utilisé avec des tubes en polystyrène à fond rond.
  • Matériau : PE de haute qualité
  • Non stérile
  • Couleur : naturel
  • À utiliser avec des tubes en polystyrène à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe Tube: 14 mm
Type de produit Screw Cap
Matériau Polyethylene
Couleur Naturel
Hauteur (métrique) Tube: 100 mm
Quantité 10,000/Cs.
À utiliser avec (équipement) Tube de 10 ml