Learn More
Greiner Bio-One Bouchon à ailettes pour tubes en polystyrène à fond rond
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube de 10 ml
Tube en polystyrène à fond rond de 4 ml
Conditionnement:
100 pièces
10000 pièces
Description
- Matériau : PE de haute qualité
- Non stérile
- Couleur : naturel
- À utiliser avec des tubes en polystyrène à fond rond
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | Tube : 12 mm |
| Type de produit | Bouchon à ailettes |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| Hauteur (métrique) | Tube : 55 mm |
| Quantité | 20 000/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Tube en polystyrène à fond rond de 4 ml |