Learn More
Griseofulvine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30327371 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30327371 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV14056500AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Griseofulvine
CAS 126-07-8
Noms d’analytes ou de composants Griseofulvine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C17 H17 Cl O6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Griseofulvin
Formule InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nom IUPAC (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-triméthoxy-5'-méthylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ène]-1',3-dione
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 352.77
Quantité 5 mL
Poids de la formule 352,0714 g/mol