Learn More
Griséofulvine, Mikromol™
Description
Griséofulvine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Griseofulvine |
| CAS | 126-07-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Griseofulvine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H17 Cl O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Griseofulvin |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| Nom IUPAC | (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-triméthoxy-5'-méthylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ène]-1',3-dione |
| Afficher plus |