Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Réactif séparé du groupe B
Code produit. 17353201 Tous les produits Novacyt Group Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17353201 2,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17353201 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M47BCE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif séparé du groupe B Microgen Bioproducts
  • Permet le regroupement rapide des streptocoques A, B, C, D, F et G.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Anticorps du groupe B de streptocoques de lapin
Format 1 flacon (2,5 ml)
Type d’échantillon Colonies bactériennes
Sensibilité 0,92
Type Test sur lame d’agglutination
À utiliser avec (application) Détection et identification des antigènes extraits
À utiliser avec (équipement) Boucles bactériologiques, tubes à essai en verre ou en plastique, pipette, ensemble de bains-marie à 37°C, pipettes Pasteur ou compte-gouttes pour échantillon, minuteur de laboratoire
Comprend 2,5 ml
Matériau Flacon compte-gouttes en polyéthylène
Nbre de réactions 1 test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Flacon dans un sachet Polygrip
Quantité 2,5 ml
Type de réactif Le réactif B M47B 2,5 ml contient des particules de latex sensibilisées aux anticorps du groupe B de streptocoques de lapin
Espèces Streptocoques
Spécificité 1
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 10 à 15 minutes