Learn More
GS967, MedChemExpress
Code produit. 16431046
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16431046
Marque: Medchem Express HY12593
MedChemExpress GS967 (GS-458967) is a potent, and selective inhibitor of cardiac late sodium current (late INa ) with IC50 values of 0.13 and 0.21 μM for ventricular myocytes and isolated hearts, respectively.
GS967 (GS-458967) is a potent, and selective inhibitor of cardiac late sodium current (late INa ) with IC50 values of 0.13 and 0.21 μM for ventricular myocytes and isolated hearts, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GS967
CAS 1262618-39-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H7F6N3O
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (144.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=CN21)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 347.22
Poids de la formule 347.22
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.