Learn More
AL Glove Systems Gants isolants GSB Box
Code produit 31337518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 9.5
Moyen, 8
XL, 11
Longueur (métrique):
800 mm
920 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
0.6 mm
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) de la manchette
31337518 XL, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337400 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337436 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337484 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337398 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337454 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337483 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337482 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337497 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337429 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337439 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337416 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337440 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337517 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337495 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337424 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337508 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337461 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337476 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337494 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337469 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337473 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337396 XL, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337407 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337486 XL, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337493 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337419 XL, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337401 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337457 XL, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337399 XL, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337467 XL, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337447 XL, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337488 XL, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337462 XL, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Code produit 31337518 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1230068111
Expédition estimée: 09-12-2026
Souple, résistant aux produits chimiques et imperméable aux gaz.
Les gants AL Glove Systems GSB sont fabriqués en caoutchouc bromobutyle (BBR) avec une imperméabilité élevée aux gaz et une haute résistance à une large gamme d'hydrocarbures polaires tels que les acides, les esters, les cétones et les dérivés d'amines. Ils sont extrêmement flexibles et très sensibles. Le gant GSB est classé comme étant exempt de HAP.
  • Imperméable au gaz
  • Haute résistance à la perméation, principalement d'oxygène, d'azote, de gaz inertes, etc., lors de la production sous atmosphère de gaz inerte dans des enceintes inertes pour la fabrication de composants électroniques et de microcomposants.
Flexibles :
  • Offre une bonne sensibilité à la manipulation
  • Résistante aux produits chimiques
  • Haute résistance à une large gamme de produits chimiques et de toxines
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Niveau de protection contre le méthanol 6
  • B Niveau de protection à l'acétone 6
  • I Acétate d'éthyle Niveau de protection 3
  • Hydroxyde de sodium K 40 % Niveau de protection 6
  • Acide sulfurique L 96 % Niveau de protection 6
  • Acide acétique N, niveau de protection 6 à 99 %
  • Hydroxyde d'ammonium à 25 % Niveau de protection 6
  • T Formaldéhyde 37 % Niveau de protection 6
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type
Chlorinated Non
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Type de produit Boîte étanche, gants d'isolation
Dimensions XL, 11
Température (impériale) max. 194 °F
Temperature (Metric) Max 90 °C
Épaisseur (impériale) 24 mil
Épaisseur (métrique) 0.6 mm
À utiliser avec (application) Manipulation de matières sensibles ou dangereuses sous atmosphère inerte ou confinée
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage Carton
Température (impériale) min. -40 °F
Température (métrique) min. -40 °C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 800 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 12 in
Diamètre (métrique) de la manchette 300 mm