Learn More
AL Glove Systems GSC Gants d'isolation
Code produit 31337514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 9.5
Moyen, 8
XL, 11
Longueur (métrique):
800 mm
920 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
0.6 mm
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) de la manchette
31337514 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337434 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337403 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337466 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337485 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337402 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337499 Moyen, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337443 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337474 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337441 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337425 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337433 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337453 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337487 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337511 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337472 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337459 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337506 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337465 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337430 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337479 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337471 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337405 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337477 XL, 11 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337422 XL, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337442 XL, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337410 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337420 XL, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337480 XL, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337397 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337408 XL, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337456 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337512 XL, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337435 XL, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337501 XL, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337426 XL, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337449 XL, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337404 XL, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Code produit 31337514 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1325069101
Expédition estimée: 19-01-2027
Stable aux UV et résistant aux acides, aux alcalis et VHP .
Systèmes de gants AL GSC Les gants pour boîtes à gants sont fabriqués en polyéthylène chlorosulfoné (CSM ). Ce matériau est très résistant aux effets du vieillissement par l'oxygène et l'ozone ainsi qu'aux rayonnements UV. En plus de sa bonne résistance chimique au contact des acides et des bases, le gant résiste également à des températures allant jusqu'à 120 degrés.
  • Résistant aux acides et aux alcalis
  • Gants fabriqués en CSM sont parfaitement adaptés à la manipulation de produits oxydants, d'acide nitrique/chlorhydrique concentré, d'ammoniaque, d'alcalis concentrés et d'alcools.
  • Stable aux UV
  • Bonne résistance, par exemple dans les boîtes de soudage sous gaz inerte ou les environnements d'éclairage à forte intensité UV.
  • résistant au VHP
  • Particulièrement adapté aux isolateurs désinfectés avec du peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP )
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Niveau de protection contre le méthanol 4
  • Hydroxyde de sodium K 40 % Niveau de protection 6
  • Acide sulfurique L 96 % Niveau de protection 6
  • P Peroxyde d'hydrogène à 30 % Niveau de protection 6
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type
Chlorinated Non
Couleur Blanc naturel
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau CSM
Type de produit Boîte étanche, gants d'isolation
Dimensions Grande, 9.5
Température (impériale) max. 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (impériale) 24 mil
Épaisseur (métrique) 0.6 mm
À utiliser avec (application) Procédés aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage de produits pharmaceutiques.
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage Carton
Température (impériale) min. -4 °F
Température (métrique) min. -20 °C
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 920 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 10 in
Diamètre (métrique) de la manchette 250 mm