Learn More
AL Glove Systems GSC Gants de boîte isolants stériles
Code produit 31940398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9.5
11
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
0.6 mm
Longueur (métrique):
800 mm
920 mm
Conditionnement:
10 pièces
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Diamètre (métrique) de la manchette Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
31940398 11 300 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940366 8 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940355 8 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940369 8 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940347 8 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940407 8 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940405 8 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940360 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940388 9.5 160 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940386 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940401 9.5 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940372 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940345 9.5 200 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940377 9.5 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940336 9.5 200 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940367 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940357 9.5 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940352 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940378 9.5 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940395 9.5 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940343 9.5 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940374 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940382 9.5 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940413 11 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940389 11 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940356 11 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940393 11 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940329 11 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940337 11 225 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940408 11 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940332 11 225 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940346 11 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940402 11 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940417 11 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940335 11 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940375 11 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940365 11 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940334 11 300 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Code produit 31940398 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1330049111S
Expédition estimée: 19-01-2027
Le matériau offre une forte résistance à l’exposition à l’oxygène, à l’ozone et aux UV.
  • GSC Les gants à gants sont fabriqués en polyéthylène chlorosulfoné et CSM sont bien adaptés au travail avec des produits oxydants, comme de l’acide nitrique concentré ou chlorhydrique, ainsi que de l’ammoniac.
  • Offre une protection lors de la manipulation d’acides, d’alcalis et d’alcools.
  • Résistance à la température jusqu’à 120 degrés
  • Stable aux UV et bonne résistance, par exemple dans des boîtes de soudage au gaz inerte ou des environnements d’éclairage à forte intensité UV résistant au VHP
  • Adapté aux isolants désinfectés avec du peroxyde d’hydrogène vaporisé PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Une protection au méthanol niveau 4
  • Hydroxid de sodium K 40 % de protection niveau 6
  • Acide sulfurique L niveau de protection à 96 %
  • Peroxyde d’hydrogène P niveau de protection à 30 %
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Directive EPI de catégorie III 2016 ou 425 CE Type
Chlorinated Non
Cleanroom Class Classe 10 000 (ISO 7)
Couleur Blanc naturel
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau CSM
Type de produit Boîte sèche, gants isolants
Dimensions 11
Température (impériale) max. 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (impériale) 16 mil
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
À utiliser avec (application) Processus aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage pharmaceutiques
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage /carton
Quantité 10 Pk.
Température (impériale) min. -4 °F
Température (métrique) min. -20 °C
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 920 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 12 in
Diamètre (métrique) de la manchette 300 mm