Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Gants
- Gants et accessoires pour boîtes à gants
- AL Glove Systems GSC Gants de boîte isolants stériles
AL Glove Systems GSC Gants de boîte isolants stériles
Product Code. 31940417
Change view
Click to view available options
Dimensions:
8
9.5
11
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
0.6 mm
Longueur (métrique):
800 mm
920 mm
Unit Size:
10 pièces
38 product options available for selection
| Product Code. | Dimensions | Diamètre (métrique) de la manchette | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 pièces |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 pièces |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31940417
Supplier
AL Glove Systems
Supplier No.
1325068111S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 05-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- GSC Les gants à gants sont fabriqués en polyéthylène chlorosulfoné et CSM sont bien adaptés au travail avec des produits oxydants, comme de l’acide nitrique concentré ou chlorhydrique, ainsi que de l’ammoniac.
- Offre une protection lors de la manipulation d’acides, d’alcalis et d’alcools.
- Résistance à la température jusqu’à 120 degrés
- Stable aux UV et bonne résistance, par exemple dans des boîtes de soudage au gaz inerte ou des environnements d’éclairage à forte intensité UV résistant au VHP
- Adapté aux isolants désinfectés avec du peroxyde d’hydrogène vaporisé PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Une protection au méthanol niveau 4
- Hydroxid de sodium K 40 % de protection niveau 6
- Acide sulfurique L niveau de protection à 96 %
- Peroxyde d’hydrogène P niveau de protection à 30 %
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | Directive EPI de catégorie III 2016 ou 425 CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Cleanroom Class | Classe 10 000 (ISO 7) |
| Couleur | Blanc naturel |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | CSM |
| Type de produit | Boîte sèche, gants isolants |
| Dimensions | 11 |
| Température (impériale) max. | 248°F |
| Temperature (Metric) Max | 120°C |
| Épaisseur (impériale) | 24 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Processus aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage pharmaceutiques |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte sèche, isolateur, RABS |
| Grip Design | Lisse |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Type d’emballage | /carton |
| Quantité | 10 Pk. |
| Température (impériale) min. | -4 °F |
| Température (métrique) min. | -20 °C |
| Longueur (impériale) | 32 in |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 10 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 250 mm |
| Show More Show Less |