Learn More
AL Glove Systems Gants isolants GSE Duo Box
Descrizione
Les gants AL Glove Systems GSE Duo, fabriqués en caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM) noir/blanc, présentent une haute résistance à la plupart des produits chimiques désinfectants. L'élastomère EPDM est résistant aux alcools ainsi qu'aux acides et aux bases. Il présente également une bonne résistance au vieillissement et aux intempéries. Grâce à sa résistance à la température jusqu'à 130 °C, il convient également à la stérilisation à la vapeur.
- Résistant aux produits chimiques de désinfection
- Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection dans les usines de production
- résistant aux UV et à l'ozone
- Les gants peuvent résister à des conditions d'éclairage intenses.
- Entièrement conducteurs d'électricité côté utilisateur afin d'éviter toute charge électrique lors du retrait et de l'insertion des gants.
- Les gants peuvent être utilisés avec des systèmes de ports mis à la terre
- Selon l'UE GMP lignes directrices Annexe 1, stratégie de contrôle de la contamination (CCS Les gants bicolores sont noirs à l'intérieur et blancs à l'extérieur pour faciliter l'inspection visuelle.
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P Peroxyde d'hydrogène à 30 % Niveau de protection 6
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Multi |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | EPDM |
| Type de produit | Boîte étanche, gants d'isolation |
| Dimensions | XL, 11 |
| Température (impériale) max. | 266 °F |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.