Learn More
AL Glove Systems Gants de boîte stériles GSE Duo Stériles
Code produit 31940371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9.5
11
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
Longueur (métrique):
800 mm
Conditionnement:
10 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Diamètre (métrique) de la manchette Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
31940371 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940342 8 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940353 8 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940373 8 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940338 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940385 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940412 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940391 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940340 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940380 11 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940411 11 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940404 11 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940344 11 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940351 11 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31940371 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1518048101S
Expédition estimée: 05-01-2027
Offre une excellente protection contre la plupart des désinfectants présentant une excellente résistance au vieillissement et aux intempéries.
  • L’élastomère EPDM est résistant aux alcools ainsi qu’aux acides et alcalins.
  • Résistante à la température jusqu’à 130 °C et adaptée à la stérilisation à la vapeur
  • Résistante aux produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection dans les usines de production, résistante aux UV et à l’ozone et résiste à des conditions d’éclairage intenses.
  • Entièrement conducteur électrique côté utilisateur pour éviter la charge électrique en glissant et retirant les gants.
  • Les gants peuvent être utilisés avec des systèmes de port mis à la terre selon les GMP directives européennes Annexe 1 Stratégie de contrôle de la contamination (CCS) gant bicolore, noir à l’intérieur ou blanc à l’extérieur pour une inspection visuelle facile
  • PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Peroxyde d’hydrogène 30 % Niveau de protection 6
Specifications
Certifications/Conformité FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Cap.177.2600
Certifications / conformité (Europe) Directive EPI de catégorie III 2016 ou 425 CE Type
Chlorinated Non
Cleanroom Class Classe 10 000 (ISO 7)
Couleur Multi
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau EPDM
Type de produit Boîte sèche, gants isolants
Dimensions 9.5
Température (impériale) max. 266 °F
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (impériale) 16 mil
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
À utiliser avec (application) Processus aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage pharmaceutiques
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage /carton
Quantité 10 Pk.
Température (impériale) min. -4 °F
Température (métrique) min. -20 °C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 800 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 7 in
Diamètre (métrique) de la manchette 180 mm