Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Gants
- Gants et accessoires pour boîtes à gants
- AL Glove Systems Gants isolants GSE Box
AL Glove Systems Gants isolants GSE Box
Code produit 31337516| Code produit | Dimensions | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) de la manchette |
|---|---|---|---|---|
| 31337516 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337489 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Moyen, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337498 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | XL, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Les gants AL Glove Systems GSE, fabriqués en caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM), présentent une haute résistance à la plupart des produits chimiques désinfectants. L'élastomère EPDM est résistant aux alcools ainsi qu'aux acides et aux bases. Il présente également une bonne résistance au vieillissement et aux intempéries. Grâce à sa résistance à la température jusqu'à 130 °C, il convient également à la stérilisation à la vapeur.
- Résistant aux produits chimiques de désinfection
- Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection dans les usines de production
- résistant aux UV et à l'ozone
- Les gants peuvent résister à des conditions d'éclairage intenses.
- Entièrement conducteur électrique
- Ces gants peuvent être utilisés avec des systèmes de ports mis à la terre, ce qui empêche par exemple l'adhérence de poudre due à l'électricité statique.
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P Peroxyde d'hydrogène à 30 % Niveau de protection 6
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | EPDM |
| Type de produit | Boîte étanche, gants d'isolation |
| Dimensions | Grande, 9.5 |
| Température (impériale) max. | 266 °F |
| Temperature (Metric) Max | 130°C |
| Épaisseur (impériale) | 16 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.4 mm |
| À utiliser avec (application) | Procédés aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage de produits pharmaceutiques. |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte sèche, isolateur, RABS |
| Grip Design | Lisse |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Type d’emballage | Carton |
| Température (impériale) min. | -4 °F |
| Température (métrique) min. | -20 °C |
| Longueur (impériale) | 32 in |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 8 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 200 mm |
| Show More Show Less |