Learn More
AL Glove Systems Gants de boîte à isolateurs stériles GSE
Artikelnummer. 31940416
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions:
8
9.5
11
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
0.6 mm
Longueur (métrique):
800 mm
920 mm
Packungsgröße:
10 pièces
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions Diamètre (métrique) de la manchette Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Packungsgröße
31940416 8 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940399 8 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940348 8 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940333 8 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940383 8 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940394 8 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940364 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940387 9.5 160 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940396 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940359 9.5 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940362 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940409 9.5 200 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940339 9.5 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940384 9.5 200 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940341 9.5 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940349 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940376 9.5 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940381 9.5 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940397 9.5 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940390 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940415 9.5 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940410 11 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940358 11 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940354 11 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940414 11 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940403 11 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940406 11 225 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940350 11 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940370 11 225 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940379 11 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940363 11 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940331 11 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940392 11 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
31940361 11 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 pièces
31940400 11 300 mm 0.4 mm 920 mm 10 pièces
31940330 11 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 pièces
31940368 11 300 mm 0.6 mm 920 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31940416 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1118068081S
Expédition estimée: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Forte résistance à la plupart des produits désinfectants
Les gants GSE sont fabriqués en caoutchouc diène propylène éthylène, offrant une excellente résistance aux alcools, acides et alcalis. Ils présentent également une bonne résistance au vieillissement et à l’altération des temps. Grâce à sa résistance à la température jusqu’à 130 °C, ils sont également adaptés à la stérilisation à la vapeur.
  • Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection dans les usines de production : résistant aux UV et à l’ozone.
  • Les gants peuvent résister à des conditions d’éclairage intense et peuvent être utilisés avec des systèmes de port mis à la terre
  • Entièrement conducteur électrique
  • Cela prévient, par exemple, les adhérences de poudre dues à la charge statique EN ISO 374-1:2016 ou A1:2018, P peroxyde d’hydrogène niveau de protection à 30 %
Spezifikation
Certifications/Conformité FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Cap.177.2600
Certifications / conformité (Europe) Directive EPI de catégorie III 2016 ou 425 CE Type
Chlorinated Non
Cleanroom Class Classe 10 000 (ISO 7)
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau EPDM
Type de produit Boîte sèche, gants isolants
Dimensions 8
Température (impériale) max. 266 °F
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (impériale) 24 mil
Épaisseur (métrique) 0.6 mm
À utiliser avec (application) Processus aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage pharmaceutiques
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage /carton
Quantité 10 Pk.
Température (impériale) min. -4 °F
Température (métrique) min. -20 °C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 800 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 7 in
Diamètre (métrique) de la manchette 180 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.