Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 0660
GREENER_CHOICE
Code produit. 18033972
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18033972
Marque: Tocris Bioscience™ 3433/10
Selective PPARδ antagonist
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1014691-61-2
Formule moléculaire C19H18N2O5S2
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 0660
Quantité 10 mg
Poids de la formule 418.49
Pureté >99%
Poids moléculaire 418.48