Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 319347A
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.
Spécification
Spécification
| CAS | 862812-98-4 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | IkB Kinase |
| Formule moléculaire | C22H19N3O5S2 |
| Poids de la formule | 469.53g/mol |
| Type de produit | Inhibiteur |
Usage exclusivement réservé à la recherche