Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Code produit. 16448048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16448048
Marque: Medchem Express HY33353
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK-4716
CAS 101574-65-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 282.34
Poids de la formule 282.34
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.