Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
110.70€ - 846.45€
Spécification
Nom chimique ou matériau | GSK-4716 |
---|---|
CAS | 101574-65-6 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C17H18N2O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16477816
![]() |
Medchem Express
HY-33353 |
100 mg |
846.45€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16448048
![]() |
Medchem Express
HY-33353 |
10 mg |
110.70€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16423967
![]() |
Medchem Express
HY-33353 |
50 mg |
477.90€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.Spécification
GSK-4716 | |
Blanc | |
C17H18N2O2 | |
O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2 | |
282.34 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
101574-65-6 | |
Research | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM) | |
282.34 | |
98.83% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
H317∣H400∣H410
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.