missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-690693, MedChemExpress

Code produit. 16400127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400127

Marque: Medchem Express HY10249

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.

GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.

Spécification

Nom chimique ou matériau GSK-690693
CAS 937174-76-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N7O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (70.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES CC(O)(C)C#CC1=NC=C(OC[C@@H]2CNCCC2)C3=C1N=C(C4=NON=C4N)N3CC
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 96.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis