Learn More
Tocris Bioscience™ GSK J5 HCl
GREENER_CHOICE
Code produit. 18766526
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18766526
Marque: Tocris Bioscience™ 6935/10
Inactive isomer of GSK J4; cell permeable
GSK J5 HCl is an inactive isomer of GSK J4 (Cat. No. 4594); also cell permeable ester derivative of the inactive control, GSK J2 (Cat. No. 4688).
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C24H27N5O2.HCl
Poids de la formule 453.97
Type de produit GSK J5
Pureté 98%