Learn More
GSK0660, MedChemExpress
Code produit. p-200096557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475846
Marque: Medchem Express HY12377
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK0660
CAS 1014691-61-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N2O5S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
SMILES O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 418.49
Poids de la formule 418.49
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.