Learn More
GSK1940029, MedChemExpress
Code produit. p-200101924
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16493837
Marque: Medchem Express HY19762
MedChemExpress GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK1940029
CAS 1150701-66-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H16Cl2N4O2
Quantité 50 mg
Synonyme SCD inhibitor 1
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (81.79 mM)
SMILES ClC(C=CC(CN1N=NC(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)=C1C)=C3)=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 391.25
Poids de la formule 391.25
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.