Learn More
GSK2837808A, MedChemExpress
Code produit. 16463118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16463118
Marque: Medchem Express HY100681
MedChemExpress GSK2837808A is a potent and selective lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor with IC50s of 2.6 and 43 nM for hLDHA and hLDHB, respectively.
GSK2837808A is a potent and selective lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor with IC50s of 2.6 and 43 nM for hLDHA and hLDHB, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK2837808A
CAS 1445879-21-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H25F2N5O7S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (76.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC2=CC(F)=CC(F)=C2)=CC(NC3=C(S(=O)(NC4CC4)=O)C=NC5=CC(C6=CN=C(OC)N=C6OC)=CC=C35)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 649.62
Poids de la formule 649.62
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.