Learn More
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16451227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16451227
Marque: Medchem Express HY12082A
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK369796 Dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1010411-21-8
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24Cl3N3O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 428.78
Poids de la formule 428.78
Pourcentage de pureté 98.32%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.