Learn More
Abnova™ GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein
Code produit. 16161044
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16161044
Marque: Abnova™ P0002.10ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Spécification
Numéro d’adhésion AAB37352
À utiliser avec (application) Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Poids moléculaire 26.4kDa
Nom GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Nom usuel GST
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST Tag
Système d’expression wheat germ expression system