missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
Sequence: MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAB37352 |
| À utiliser avec (application) | Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Poids moléculaire | 26.4kDa |
| Nom | GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein |
| Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu